Learn More
Fisherbrand™ Entonnoirs à usage général robustes
GREENER_CHOICE
La solution idéale pour un travail en laboratoire continu et des tâches intensives
Marque:  Fisherbrand™ 300800-0314
Code produit. 11907944
  • 174.00€ / 72 pièces
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
La solution idéale pour un travail en laboratoire continu et des tâches intensives
  • En PP durable avec rainures et nervures externes pour éviter les bouchons de vapeur
  • Autoclavables à 120°C (248°F)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
8,7 cm
PP
Oui
0,90 po
100 ml
11 cm
3,44 po