Learn More
Fisherbrand™ Flacons de stockage cryogéniques à filetage externe et interne
GREENER_CHOICE
Choix de flacons à filetage externe avec bouchons en PEHD pour les applications aseptiques, ou de flacons à filetage interne équipés de bouchons en PP avec joint en silicone pour une étanchéité garantie
Marque:  Fisherbrand™ 300460-0050
19.55 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24325" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11797939
  • 30.25€ / 50 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Alert:
Les flacons cryogéniques sont conçus pour un positionnement dans l’azote liquide en phase vapeur uniquement et ne doivent pas être conservés dans l’azote en phase liquide. L’immersion des flacons dans l’azote en phase liquide pourrait entraîner la pénétration de gaz liquéfié dans les flacons. Le cas échéant, le liquide serait rapidement vaporisé lors du retrait des flacons. Une violente explosion pourrait s’en suivre ou les flacons pourraient soudainement fuir (au niveau du bouchon, notamment).
Pour éviter l’explosion des flacons cryogéniques, ne remplissez pas excessivement les unités de stockage d’azote liquide. Examinez toujours les flacons avant utilisation afin de vous assurer de l’absence de défauts visibles autour du bouchon. Utilisez toujours des écrans faciaux intégraux, de lourds gants de protection et des vêtements de protection de laboratoire pour retirer les tubes du rack de stockage cryogénique. Laissez toujours les tubes se réchauffer lentement dans un Poste de Sécurité Microbiologique. Ne réutilisez jamais les tubes cryogéniques.
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
0.53 in
PP
5 mL
3.62 po
50
Externe
Non autoclavable
92 mm
13,5 mm
Stérile
Pour le stockage de biomatériaux dans des congélateurs mécaniques ou en phase vapeur de l’azote liquide
20
Conique
PEHD
Bouchon à vis
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Fisherbrand™ Flacons de stockage cryogéniques à filetage externe et interne > À filetage externe ; 5,0 ml