Learn More
Fisherbrand™ Tubes jetables en verre borosilicaté avec bouchon à vis en polypropylène
Fournit la stabilité chimique et l’inertie biologique du verre dur, borosilicaté au prix des tubes jetables
Marque: Fisherbrand™ 73750M-98
Description
Fournit la stabilité chimique et l’inertie biologique du verre dur, borosilicaté au prix des tubes jetables
- Bouchon à vis sans revêtement en PP naturel
- Avec pastille de marquage
Idéal pour culture tissulaire, bactériologie, chimie clinique, procédures de détermination et de vérification des groupes sanguins
Informations sur la commande
Conditionné dans des plateaux de 250 ou 500
Spécification
8 mL | |
Verre borosilicaté | |
Fournit la stabilité chimique et l’inertie biologique du verre dur, borosilicaté au prix des tubes jetables | |
Plateau | |
Non stérile | |
Bouchon à vis |
100 mm | |
Oui | |
Pastille de marquage | |
500/plateau | |
13 mm | |
Tube de culture jetable |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Offres à prix cassés sur la verrerie de laboratoire
Faites le plein de béchers, de flacons et d’autres articles de laboratoire avant que ces offres ne disparaissent.Code promotionnel: 24123Expire: 2025-06-14
Nouvelle offre Économisez maintenant