Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en liège, de qualité supérieure
Les bouchons en liège sont en bois de haute qualité et sont sélectionnés pour répondre à des normes supérieures
35.35€
Spécification
Couleur | Naturel |
---|---|
Matériau | Bois |
À utiliser avec (application) | Idéal pour l’étanchéité des flacons |
Qualité | Supérieur |
Code produit | Marque | Stopper Number | Longueur (métrique) | Diameter (Metric) Bottom | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stopper Number | Longueur (métrique) | Diameter (Metric) Bottom | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||
16466520
|
Fisherbrand™
|
0 | 1,27cm | 0,71cm | 500/boîte |
35.35€
500 pièces |
Expédition estimée: 30-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
Les bouchons en liège sont en bois de haute qualité et sont sélectionnés pour répondre à des normes supérieures
Spécification
Naturel | |
Bois | |
Idéal pour l’étanchéité des flacons | |
Supérieur |