Learn More
Fisherbrand™ Bouchons en liège, de qualité supérieure
Les bouchons en liège sont en bois de haute qualité et sont sélectionnés pour répondre à des normes supérieures
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.12500kg
Description
Les bouchons en liège sont en bois de haute qualité et sont sélectionnés pour répondre à des normes supérieures
Spécification
Naturel | |
0 | |
0 | |
0,96cm | |
Bois | |
1,27cm |
Bouchon | |
Idéal pour l’étanchéité des flacons | |
0,71cm | |
500/boîte | |
Supérieur |