Learn More
Fisherbrand™ Flacons filetés en verre transparent de classe A avec bouchons fixés, doublure de cône en PE Poly-Seal™
255.77 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Includes: Bouchons à vis phénoliques noirs fixés
Description
Avec revêtements de cône en polyéthylène Poly-Seal de faible densité
- Flacons à usage général
- Fabriqué en verre borosilicaté de classe A, type I
- Les flacons de style court présentent un profil bas pour une plus grande stabilité et un stockage de composés
- Conditionnés en plateaux compartimentés
Compliance
Répond aux normes ASTM™ de type I, de classe A et USP de type I
Spécification
A | |
Transparent | |
Verre borosilicaté | |
Oui | |
À usage général | |
Poly-Seal™ | |
Phénolique | |
94 mm | |
Flacon |
PEBD | |
25 mm | |
Non stérile | |
30 ml | |
8 dr. | |
30 ml | |
Bouchon à vis | |
ASTM, USP type I | |
22-400 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur la chromatographie et les produits chimiques
Découvrez notre nouvelle promotion et obtenez jusqu'à 70% de réduction sur certains de nos produits les plus populaires.Code promotionnel: 24127Expire: 2025-05-31
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 70%