Learn More
Oakton™ Conductimètres portatifs Oakton™ CON 6+, instrument de mesure CON 6+ avec sonde, botte de protection en caoutchouc, piles
Sélection automatique de la plage de conductivité avec mesure de la température.
Marque:  Oakton™ 35604-00
647.44 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16285292
  • 650.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Comprennent cinq plages de mesure (jusqu’à 200 mS)
Instrument de mesure CON 6+
  • Mesure la conductivité
  • Des résultats précis, même dans des conditions de température changeantes
  • Avec affichage de la température et compensation automatique de la température
  • Étalonnage en un point requis pour la mesure des cinq plages
  • Un mode automatique et un mode manuel disponibles pour l’étalonnage
  • Fonctionnement facile par bouton-poussoir avec fonctions de mise en attente et d’arrêt automatique
  • La botte de protection protège l’instrument de mesure des gouttes et des chocs
  • Disponible avec support intégré
Mesures de la conductivité allant de l’eau pure à l’eau de chaudière purgée
Spécification
Spécification
Instrument de mesure, sonde de conductivité / TDS température, botte de protection en caoutchouc, piles
Conductivité, TDS, TDS
5
0,01 μS, 0,1 μS, 1 μS, 0,01 mS, 0,1 ms
-10°C à +110°C
±0.5°C
Conductimètre
3,37 po
4,2 cm
100 heures
±1 % de la pleine échelle
0,1, 1,0, 10 cm-1
0 à 20 μS, 0 à 200 μS, 0 à 2000 μS, 0 à 20 mS, 0 à 200 mS
Automatique
0,1°C
Conductivité
15,7 cm
1,68 po
4 x AA
1,5V
Nom du produit
Oakton™ Conductimètres portatifs Oakton™ CON 6+, instrument de mesure CON 6+ avec sonde, botte de protection en caoutchouc, piles > Instrument de mesure CON 6 + avec sonde, botte de protection en caoutchouc, piles