Learn More
Fisherbrand™ Ultra-micro cellules d’absorption rectangulaires avec couvercle en PTFE
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
379.76€ - 479.00€
Spécification
Type | Ultra-micro cellule d’absorption |
---|---|
Matériau | Quartz |
Matériau du bouchon | PTFE |
Largeur (métrique) intérieure | 2mm |
Quantité | Ea., 8 Ea./Cs. |
Includes: PTFE lid or stopper
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15246103
|
Fisherbrand™
14958136 |
100 μl | Center:8.5mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15296103
|
Fisherbrand™
14958137 |
100 μl | Centre : 15 mm |
479.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15216123
|
Fisherbrand™
14958138 |
50 μl | Center:8.5mm | N/A | N/A | N/A | |||||
15286123
|
Fisherbrand™
14958139 |
50 μl | Centre : 15 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
- Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 1, 5 ou 10 mm
- Réduire l’utilisation de réactifs avec des cellules ultra-micro
- Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
- Parois en verre pour des travaux courants dans la région ultraviolette et visible
Spécification
Ultra-micro cellule d’absorption | |
PTFE | |
Ea., 8 Ea./Cs. | |
De 200 à 2500 nm | |
Porte-cuve de spectrophotomètre standard | |
Transmission from far ultraviolet through the infrared |
Quartz | |
2mm | |
10 mm | |
45 mm | |
12.5 mm | |
Rectangle |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Ultra-micro cellules d’absorption rectangulaires avec couvercle en PTFE