Learn More
Fisherbrand™ Ultra-micro cellules d’absorption rectangulaires avec couvercle en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 μl
100 μl
Description:
Centre : 15 mm
Centre :8,5 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
PTFE lid or stopper
- Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
- Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 1, 5 ou 10 mm
- Réduire l’utilisation de réactifs avec des cellules ultra-micro
- Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
- Parois en verre pour des travaux courants dans la région ultraviolette et visible
Spécification
Spécification
| Type | Ultra-micro cellule d’absorption |
| Description | Centre : 15 mm |
| Capacité (métrique) | 50 μl |
| Matériau | Quartz |
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Largeur (métrique) intérieure | 2mm |
| Quantité | Ea., 8 Ea./Cs. |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Wavelength Range | De 200 à 2500 nm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| Afficher plus |