Learn More
Fisherbrand™ Semi-micro cellules d’absorption rectangulaires Quartz avec couvercle en PTFE
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
359.70€ - 986.45€
Spécification
Type | Semi-micro cellule d’absorption |
---|---|
Capacité (métrique) | 1000 μl |
Matériau | Quartz |
Matériau du bouchon | PTFE |
Largeur (métrique) intérieure | 4mm |
Includes: PTFE lid
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15246033
|
Fisherbrand™
14958127 |
4/boîte, 8 sachets/boîte |
986.45€
4 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15226033
|
Fisherbrand™
14958125 |
2/boîte, 8 sachets/boîte |
359.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 24-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
- Toutes les cellules mesurent 12.5 mm de large
- Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 10 mm
- Réduisez l’utilisation de réactifs avec des cellules semi-micro
- Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
Spécification
Semi-micro cellule d’absorption | |
Quartz | |
4mm | |
De 200 à 2500 nm | |
Porte-cuve de spectrophotomètre standard | |
Pour la transmission des ultraviolets lointains par le biais des infrarouges |
1000 μl | |
PTFE | |
10 mm | |
45 mm | |
12,5 mm | |
Rectangulaires |