Learn More
Fisherbrand™ Semi-micro cellules d’absorption rectangulaires Quartz avec couvercle en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Quantité:
2/boîte, 8 sachets/boîte
4/boîte, 8 sachets/boîte
Conditionnement:
2 pièces
4 pièces
Description
Includes
PTFE lid
S’adaptent aux porte-cuves de spectrophotomètre standard
- Toutes les cellules mesurent 12,5 mm de large
- Cellules rectangulaires d’une longueur de trajet optique de 10 mm
- Réduisez l’utilisation de réactifs avec des cellules semi-micro
- Fenêtre de quartz pour la transmission des ultraviolets lointains jusqu’aux infrarouges
Spécification
Spécification
| Type | Semi-micro cellule d’absorption |
| Capacité (métrique) | 1000 μl |
| Matériau | Quartz |
| Matériau du bouchon | PTFE |
| Largeur (métrique) intérieure | 4mm |
| Quantité | 2/boîte, 8 sachets/boîte |
| Longueur du trajet optique | 10 mm |
| Wavelength Range | De 200 à 2500 nm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Porte-cuve de spectrophotomètre standard |
| Afficher plus |