Learn More
Fisherbrand™ Alèses absorbantes
Absorbent rapidement les liquides et empêchent les déversements de se propager
171.00€ - 351.52€
Spécification
Type de produit | Alèse absorbante |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
Absorbance | 750 ml/m2 |
Largeur (impériale) | 20 in |
Largeur (métrique) | 510 mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11967964
![]() |
Fisherbrand™
55250-00 |
250 pi x 20 po (76 m x 510 mm) |
189.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11977964
![]() |
Fisherbrand™
55100-00 |
100 pi x 20 po (30 m x 510 mm) |
171.00€
400 pièces |
Expédition estimée: 23-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11957964
![]() |
Fisherbrand™
55024-00 |
24 x 20 in (610 x 510 mm) |
351.52€
250 pièces |
Expédition estimée: 21-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Absorbent rapidement les liquides et contiennent les déversements
La surface matelassée protège la verrerie de laboratoire de la casse
- Fabriqués à partir de fibres haute absorption
- Le dos en PE résiste aux produits chimiques et la couche supérieure en non tissé assure une durabilité même lorsqu’elle est humide
- Reposent à plat sur la paillasse et adhèrent pour éviter tout glissement
- Absorbent jusqu’à 750 ml/m22
Spécification
Alèse absorbante | |
750 ml/m2 | |
510 mm |
Polyéthylène | |
20 in | |
Absorbent rapidement les liquides et permettent de circonscrire les déversements |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Alèses absorbantes