Learn More
Fisherbrand™ Alèses absorbantes
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
100 pi x 20 po (30 m x 510 mm)
24 x 20 in (610 x 510 mm)
250 pi x 20 po (76 m x 510 mm)
Conditionnement:
250 pièces
400 pièces
Description
Absorbent rapidement les liquides et contiennent les déversements
La surface matelassée protège la verrerie de laboratoire de la casse
- Fabriqués à partir de fibres haute absorption
- Le dos en PE résiste aux produits chimiques et la couche supérieure en non tissé assure une durabilité même lorsqu’elle est humide
- Reposent à plat sur la paillasse et adhèrent pour éviter tout glissement
- Absorbent jusqu’à 750 ml/m22
Spécification
Spécification
| Type de produit | Alèse absorbante |
| Matériau | Polyéthylène |
| Absorbance | 750 ml/m2 |
| Longueur (impériale) | 250 pieds |
| Longueur (métrique) | 76 m |
| Largeur (impériale) | 20 in |
| Largeur (métrique) | 510 mm |
| Dimensions (L x l) | 250 pi x 20 po (76 m x 510 mm) |
| À utiliser avec (application) | Absorbent rapidement les liquides et permettent de circonscrire les déversements |
| Quantité | À l’unité |