Learn More
Fisherbrand™ Plaques en PS à 96 puits
Idéales pour le screening d’antibiotiques, les tests cellulaires et les composés de screening
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.15
Informations supplémentaires : Poids : 10.93000kg
Description
Idéales pour le screening d’antibiotiques, les tests cellulaires et les composés de screening
Conçues pour être compatibles avec les équipements automatisés
- En PS
- Les plaques s’empilent facilement sans couvercle
- Disponibles avec des formes de puits plates ou arrondies
- Non stériles
- Non traitées, offrent des propriétés de surface uniformes
- Peuvent accueillir un couvercle 12-565-511 (vendu séparément)
Spécification
Standard | |
Blanc | |
400 μL | |
50-250 μL/well | |
Non-treated | |
Idéales pour le screening d’antibiotiques, les tests cellulaires et les composés de screening |
8 x 12 | |
Polystyrène | |
96 | |
Non stériles | |
Flat Bottom (F-well) | |
180/boîte |