Learn More
Fisherbrand™ Plaques en PS à 96 puits
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Noir
Transparent
Type de puits:
En forme de U
Fond plat (puits en F)
Fond rond (puits en U)
Plat
Conditionnement:
180 pièces
80 pièces
Description
Idéales pour le screening d’antibiotiques, les tests cellulaires et les composés de screening
Conçues pour être compatibles avec les équipements automatisés
- En PS
- Les plaques s’empilent facilement sans couvercle
- Disponibles avec des formes de puits plates ou arrondies
- Non stériles
- Non traitées, offrent des propriétés de surface uniformes
- Couvercle vendu séparément (12-565-511)
- Le modèle 12-565-501 est de couleur transparente
Specifications
Specifications
| Format | Étalon |
| Couvercle | Sans couvercle |
| Array | 8 x 12 |
| Conditionnement | 80 boîtes |
| Couleur | Transparent |
| Type de produit | Microplaque |
| Matériau | Polystyrène |
| Volume (métrique) du puits | 400 μl |
| Nbre de puits | 96 |
| Volume (métrique) de travail | 50-250 μL/well |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction