Learn More
Fisherbrand™ Plaques en PS à 384 puits
Traitez quatre fois plus d’échantillons que les plaques à 96 puits standard
Marque:  Fisherbrand™ 262261
299.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 13555440
  • 386.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Optimisé pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation des liquides.
  • Polystyrène hautement spécifié
  • Idéal pour les dosages à faible volume tels que les méthodes colorimétriques et enzymatiques, le clonage, la réplication et les matrices, ainsi que le stockage
  • La surface inférieure du puits à fond plat offre une plus grande surface pour la liaison
  • Volume utile : 10–100 μl
  • Les microplaques à 384 puits conservent les échantillons et les réactifs, ce qui permet de faire des économies et d’améliorer la productivité de la sélection
  • Non traitée
  • Non stérile
Informations sur la commande
Peuvent accueillir un couvercle 12-565-511 (vendu séparément).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Étalon
16 x 24
PS
10 à 100 μl
Non traité
Pour les dosages à faible volume tels que les méthodes colorimétriques et enzymatiques, le clonage, la réplication et les matrices, ainsi que le stockage
Sans couvercle
Noir
384
Non stérile
Coins arrondis
Vidéos
  • Fisherbrand - Advantage aspiration system
    The Fisherbrand aspiration Advantage system is a compact and portable unit with an integrated resistant diaphragm pump, used for the safe and precise aspiration of non-flammable chemical, biological, and medical liquids.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Advantage aspiration system
    FDS
    Documents Certificats
    Nom du produit
    Fisherbrand™ Plaques en PS à 384 puits > Noir ; Sans couvercle