Learn More
Fisherbrand™ Plaques en PS à 384 puits
Traitez quatre fois plus d’échantillons que les plaques à 96 puits standard
334.00€ - 390.00€
Spécification
Format Étalon
Couvercle Sans couvercle
Array 16 x 24
Matériau Polystyrène
Nbre de puits 384
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Couleur Type de puits Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Couleur Type de puits Prix Quantité et disponibilité  
11947954
Afficher les documents
Fisherbrand™
235700
Transparent Coins arrondis
334.00€
90 pièces
Expédition estimée: 27-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
13545440
Afficher les documents
Fisherbrand™
262361
Blanc Coins arrondis
390.00€
100 pièces
Expédition estimée: 03-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
13555440
Afficher les documents
Fisherbrand™
262261
Noir Coins arrondis
386.00€
100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
13565440
Afficher les documents
Fisherbrand™
262161
Transparent Triangulaire
382.00€
100 pièces
Expédition estimée: 03-06-2025
Description
Optimisé pour les instruments robotiques, les lecteurs de plaques et les systèmes de manipulation des liquides.
  • Polystyrène hautement spécifié
  • Idéal pour les dosages à faible volume tels que les méthodes colorimétriques et enzymatiques, le clonage, la réplication et les matrices, ainsi que le stockage
  • La surface inférieure du puits à fond plat offre une plus grande surface pour la liaison
  • Volume utile : 10–100 μl
  • Les microplaques à 384 puits conservent les échantillons et les réactifs, ce qui permet de faire des économies et d’améliorer la productivité de la sélection
  • Non traitée
  • Non stérile
Informations sur la commande
Peuvent accueillir un couvercle 12-565-511 (vendu séparément).
Spécification
Spécification
Étalon
16 x 24
384
Non stérile
Pour les dosages à faible volume tels que les méthodes colorimétriques et enzymatiques, le clonage, la réplication et les matrices, ainsi que le stockage
Sans couvercle
Polystyrène
10 à 100 μl
Non traité
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Plaques en PS à 384 puits