Learn More
Fisherbrand™ 3/8 in. Dot Labels
GREENER_CHOICE
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196°C (-311°F). Our cryo labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear–perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage.
Marque:  Fisherbrand™ 11010235
Code produit. 17867221
  • 16.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 09-07-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear - perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage
Spécification
Spécification
Rouge
Non stérile
0,37 in
Feuille d’étiquettes à points
1 000/rouleau
9,55 mm
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Fisherbrand™ 3/8 in. Dot Labels > Rouleau ; rouge