Learn More
Texwipe™ Accessoires et pièces de rechange ClipperMop™
Accessoires et replacements Texwipe ClipperMop, en polyéthylène, en nylon, clips d’attache et vis en nylon, à utiliser avec : TX7102 et TX7103, lingettes pour salles blanches de haute qualité, pour les industries pharmaceutiques, biomédicales, de compoundage pharmaceutique aseptique et de dispositifs médicaux, applications recommandées : Sécurité
Marque:  Texwipe™ TX7111B
413.27 EUR valable jusqu'au 2025-05-02
Utilisez le code promo "24151" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17959520
  • 459.00€ / 100 pièces
Expédition estimée: 10-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Accessoires et replacements Texwipe ClipperMop, en polyéthylène, en nylon, clips d’attache et vis en nylon, à utiliser avec : TX7102 et TX7103, lingettes pour salles blanches de haute qualité, pour les industries pharmaceutiques, biomédicales, de compoundage pharmaceutique aseptique et de dispositifs médicaux, applications recommandées : Sécurité
  • Kit de remplacement de clips
  • Pièces de rechange pour TX7102, TX7103
  • Il y a 4 clips et 2 vis/boîte.
Spécification
Spécification
Tampon de rechange
Clipper Mop Cleanroom Mop TX7103
Foam
White Fastners
Pour les industries pharmaceutiques, biomédicales, de compoundage pharmaceutique aseptique et de dispositifs médicaux
Nom du produit
Texwipe™ Accessoires et pièces de rechange ClipperMop™ > Foam pads and white fasteners for TX7103