Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Freezer Storage Boxes
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Orange
Vert
Conditionnement:
5 pièces
Description
Les boîtes de stockage en PP 100 emplacements offrent un stockage compact et sûr pour les tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2,0 ml.Contrairement aux boîtes en carton, elles résistent à l’humidité et à une utilisation intensive.
- Idéal pour une utilisation sur paillasse, au congélateur ou pendant le transport
- Peut être utilisé à des températures de -80 à +121°C (112 à +249°F)
- Cinq choix de couleurs vous permettent de trier et d’organiser visuellement des échantillons de différents types
- Couvercles à charnière avec languette à pression s’ouvrant facilement et se fermant en toute sécurité ; La couleur transparente translucide vous permet de toujours voir l’intérieur
- Boîtes noires opaques idéales pour les échantillons sensibles à la lumière
- Une grille alphanumérique indique chacun des emplacements de la boîte
- Profil antidérapant moulé dans le fond et le couvercle pour un empilage sûr
Informations sur la commande
Racks pour congélateur disponibles séparément.
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Couvercle à charnière |
| Couleur | Vert |
| Matériau | PP |
| Forme | Carré |
| À utiliser avec (application) | Stockage compact et sûr pour tubes de 0,5, 1,5 et 2,0 ml et flacons cryogénique |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes et flacons cryogéniques de 0,5, 1,5 et 2,0 ml |
| Capacité | Tubes de 100 (0,5, 1,5 et 2 ml et flacons cryogéniques) |
| Comprend | Étiquette de grille alphanumérique, couvercles à charnière transparents avec languette à clipser |
| Nbre de positions | 100 |
| Type de produit | Boîte de stockage cryogénique |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur