Learn More
Fisherbrand™ Rouleau d’étiquettes coloré
Utile pour de nombreuses applications d’étiquetage, adhérence à la plupart des surfaces et inscriptible.
10.00€ - 143.00€
Spécification
Format | de dia. int. |
---|---|
Matériau | Papier |
À utiliser avec (application) | Étanche, résistant aux huiles et aux acides |
Quantité | 3/Bte |
Plage de températures (impériale) | -10°F à 250°F |
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Longueur (impériale) | Longueur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
17837241
|
Fisherbrand™
|
Cuivre | 14 yd | 13 m |
10.40€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17867241
|
Fisherbrand™
|
Rose | 14 yd. | 13 m |
10.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15874545
|
Fisherbrand™
|
Violet | 14 yd | 13 m |
46.90€
3 pièces |
Expédition estimée: 07-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15804545
|
Fisherbrand™
|
Jaune | 14 yd | 13 m |
47.00€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15894535
|
Fisherbrand™
|
Blanc | 14 yd | 13 m |
47.15€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15814545
|
Fisherbrand™
|
Vert | 14 yd | 13 m |
47.10€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15824545
|
Fisherbrand™
|
Rose | 14 yd | 13 m |
47.00€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15834545
|
Fisherbrand™
|
Rouge | 14 yd | 13 m |
47.05€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15844545
|
Fisherbrand™
|
Orange | 14 yd | 13 m |
46.80€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15864545
|
Fisherbrand™
|
Gris | 14 yd | 13 m |
47.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17847241
|
Fisherbrand™
|
Lavande | 14 yd. | 13 m |
10.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17827241
|
Fisherbrand™
|
Turquoise | 14 yd. | 13 m |
10.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15854545
|
Fisherbrand™
|
Bleu | 14 yd | 13 m |
47.05€
3 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17857241
|
Fisherbrand™
|
Vert citron | 14 yd. | 13 m |
10.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15894565
|
Fisherbrand™
|
Rose | 60 yd | 55 m |
142.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17877251
|
Fisherbrand™
|
Turquoise | 60 yd. | 55 m |
33.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17897251
|
Fisherbrand™
|
Lavande | 60 yd. | 55 m |
33.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17887251
|
Fisherbrand™
|
Cuivre | 60 yd. | 55 m |
33.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15834575
|
Fisherbrand™
|
Gris | 60 yd | 55 m |
138.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 31-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
17807261
|
Fisherbrand™
|
Vert citron | 60 yd. | 55 m |
33.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17817261
|
Fisherbrand™
|
Rose | 60 yd. | 55 m |
33.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
17827261
|
Fisherbrand™
|
Violet | 60 yd. | 55 m |
33.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15864565
|
Fisherbrand™
|
Blanc | 60 yd | 55 m |
142.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 26-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15824575
|
Fisherbrand™
|
Bleu | 60 yd | 55 m |
143.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 08-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15874565
|
Fisherbrand™
|
Jaune | 60 yd | 55 m |
143.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15884565
|
Fisherbrand™
|
Vert | 60 yd | 55 m |
142.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15804575
|
Fisherbrand™
|
Rouge | 60 yd | 55 m |
142.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15814575
|
Fisherbrand™
|
Orange | 60 yd | 55 m |
142.00€
3 pièces |
Expédition estimée: 13-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Le rouleau d’étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d’étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.
- Solide, durable et résistant aux huiles, à l’eau et aux acides
- Excellent pour le codage couleur
- Supportent des températures allant de -23°C à +121°C (-10°F à +250°F)
- Inscriptible au stylo, au crayon ou au marqueur permanent
- Colle sur la plupart des surfaces, y compris le verre, le plastique et le métal
- Se retire facilement et proprement
Rouleaux fournis sans distributeur
Spécification
de dia. int. | |
Étanche, résistant aux huiles et aux acides | |
-10°F à 250°F | |
1 in |
Papier | |
3/Bte | |
–23°C à +121°C | |
25 mm |