Learn More
Fisherbrand™ Rouleau d’étiquettes coloré
Utile pour de nombreuses applications d’étiquetage, adhérence à la plupart des surfaces et inscriptible.
Brand: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: HA.12
Additional Details : Poids : 0.12780kg
Description
Le rouleau d’étiquettes coloré est utile pour de nombreuses applications d’étiquetage. On peut écrire dessus et elles adhéreront à la plupart des surfaces.
- Solide, durable et résistant aux huiles, à l’eau et aux acides
- Excellent pour le codage couleur
- Supportent des températures allant de -23°C à +121°C (-10°F à +250°F)
- Inscriptible au stylo, au crayon ou au marqueur permanent
- Colle sur la plupart des surfaces, y compris le verre, le plastique et le métal
- Se retire facilement et proprement
Rouleaux fournis sans distributeur
Specifications
Rose | |
Papier | |
Étanche, résistant aux huiles et aux acides | |
-10°F à 250°F | |
14 yd x 1 po | |
13 m | |
25 mm |
de dia. int. | |
Rouleau d’étiquettes coloré | |
3/Bte | |
–23°C à +121°C | |
14 yd | |
1 in |