Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
Utilisations prévues de stockage cryogénique avec azote liquide, de réfrigération et de congélation à très basse température.
Marque: Fisherbrand™ 11010251
Description
Les étiquettes peuvent être imprimées et ne déteignent pas. Elles sont parfaites pour distinguer les différents échantillons.Spécification
Violet | |
Non stérile | |
0,5 in |
Feuille d’étiquettes à points | |
Rouleau de 1 000 points | |
12,7 mm |