Learn More
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter
GREENER_CHOICE
Utilisations prévues de stockage cryogénique avec azote liquide, de réfrigération et de congélation à très basse température.
Marque:  Fisherbrand™ 11010248
Code produit. 17857231
  • 20.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 25-06-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Les étiquettes peuvent être imprimées et ne déteignent pas. Elles sont parfaites pour distinguer les différents échantillons.
Spécification
Spécification
Rose
Non stérile
0,5 in
Feuille d’étiquettes à points
Rouleau de 1 000 points
12,7 mm
Nom du produit
Fisherbrand™ Cryogenic Dots, 0.5 in. Diameter > 1 000/rouleau ; rose