Learn More
Fisherbrand™ Espaceurs pour support de gel vertical FB-GC10 -1
Espaceurs à utiliser avec la roulette à gel verticale FB-GC10-1 .
Marque:  Fisherbrand™ P7-SD
Code produit. 11903075
  • 24.20€ / 2 pièces
Expédition estimée: 10-02-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Séparateur pour Minute-cuve™
• Séparateur 1,5mm
• Pour Minute-cuve™ 10 x 10cm
• Le lot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Support de coulage pour plusieurs gels à gradient Owl™ P7-CST
10 x 10 cm
0,05 po
3,9 in
5,9 po
0,05 cm
10 cm
0,15 cm
Ensemble d’espaceurs
Deux espaceurs latéraux et un espaceur inférieur
1,5 cm
10 cm
3,9 po
15 cm
0,06 po