Learn More
Fisherbrand™ Espaceurs pour support de gel vertical FB-GC10 -1
Code produit. p-4882159
Click to view available options
Épaisseur (métrique):
0,8 cm
1,5 cm
Hauteur (métrique):
0,008 cm
0,15 cm
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11993065
Marque: Fisherbrand™ P7SC
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Espaceurs à utiliser avec la roulette à gel verticale FB-GC10-1 .
Séparateur pour Minute-cuve™
• Séparateur 0,8mm
• Pour Minute-cuve™ 10 x 10cm
• Le lot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Support de coulage pour plusieurs gels à gradient Owl™ P7-CST
Type Ensemble d’espaceurs
Dimensions du gel 10 x 10 cm
Comprend Deux espaceurs latéraux et un espaceur inférieur
Épaisseur (impériale) 0,03 in
Épaisseur (métrique) 0,8 cm
Longueur (impériale) du gel 3,9 po
Longueur (métrique) globale 10 cm
Largeur (impériale) d’encombrement 5,9 po
Largeur (impériale) du gel 3,9 po
Largeur (métrique) 0,05 cm
Largeur (métrique) d’encombrement 15 cm
Largeur (métrique) du gel 10 cm
Hauteur (impériale) 0,003 po
Hauteur (métrique) 0,008 cm