Learn More
Fisherbrand™ Tubes d’hybridation
Convient aux rôtisseries d’incubateurs d’hybridation FisherBiotech™ et à la plupart des rôtisseries qui acceptent des tubes de diamètre standard 35 ou 70 mm.
113.36€ - 173.00€
Spécification
Matériau du bouchon | En PP |
---|---|
Type de bouchon | Avec bouchon |
Matériau | Verre borosilicaté |
Type de produit | Tube d’hybridation |
À utiliser avec (équipement) | Rôtisseries d’incubateur d’hybridation FisherBiotech |
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (impériale) interne | Longueur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
16357281
|
Fisherbrand™
|
1,37 po | 3,93 po |
161.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11714919
|
Fisherbrand™
|
1,37 in | 11,81 in |
173.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11704919
|
Fisherbrand™
|
1.37 in. | 5.90 in. |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11791436
|
Fisherbrand™
|
2,75 in | 11,81 in |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
S’adapte aux rôtisseries pour incubateurs à hybridation FisherBiotech™ et à la plupart des rôtisseries qui acceptent des tubes de diamètre standard de 35 ou 70 mm.
- Verre borosilicaté à paroi épaisse
- Comprend un bouchon en polypropylène
- Le joint torique est disponible pour les tubes de 35 mm (vendu séparément, n° de catalogue 13-247-RNG)
Spécification
En PP | |
Verre borosilicaté | |
Rôtisseries d’incubateur d’hybridation FisherBiotech |
Avec bouchon | |
Tube d’hybridation |