Learn More
Fisherbrand™ Tubes d’hybridation
Convient aux rôtisseries d’incubateurs d’hybridation FisherBiotech™ et à la plupart des rôtisseries qui acceptent des tubes de diamètre standard 35 ou 70 mm.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
S’adapte aux rôtisseries pour incubateurs à hybridation FisherBiotech™ et à la plupart des rôtisseries qui acceptent des tubes de diamètre standard de 35 ou 70 mm.
- Verre borosilicaté à paroi épaisse
- Comprend un bouchon en polypropylène
- Le joint torique est disponible pour les tubes de 35 mm (vendu séparément, n° de catalogue 13-247-RNG)
Spécification
En PP | |
Tube d’hybridation | |
70 mm | |
Verre borosilicaté | |
Avec bouchon |
11,81 in | |
2,75 in | |
70 mm | |
Rôtisseries d’incubateur d’hybridation FisherBiotech | |
300 mm |