Learn More
Fisherbrand™ Peignes à 10 dents pour le support de gel à gradients multiples Owl™ P2-CST
Peignes à 10 dents pour le support de gel à gradients multiples Owl™ P2-CST
50.10€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Support de coulage pour plusieurs gels à gradient Owl™ P2-CST |
---|---|
Type | Peigne |
Nombre de dents | 10 |
Longueur (impériale) du gel | 7,8 po |
Longueur (métrique) globale | 20 cm |
Code produit | Marque | Épaisseur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Épaisseur (impériale) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11933055
|
Fisherbrand™
P2-10D |
1,5mm |
50.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11923055
|
Fisherbrand™
P2-10C |
0,8mm |
50.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 13-03-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Peigne pour Minute-cuve™• Pour Minute-cuve™ 20 x 20cm
• L'espacement des puits des peignes μT est compatible avec les pipettes multicanaux
• Peigne
Spécification
Support de coulage pour plusieurs gels à gradient Owl™ P2-CST | |
10 | |
20 cm | |
0,53 in | |
1,36 cm | |
23 cm |
Peigne | |
7,8 po | |
7,8 po | |
20 cm | |
9,05 in |