Learn More
Fisherbrand™ Peignes à 10 dents pour le support de gel à gradients multiples Owl™ P2-CST
Peignes à 10 dents pour le support de gel à gradients multiples Owl™ P2-CST
Marque:  Fisherbrand™ P2-10C
Code produit. 11923055
  • 50.10€ / 1 pièce
Expédition estimée: 27-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Peigne pour Minute-cuve™
• Pour Minute-cuve™ 20 x 20cm
• L'espacement des puits des peignes μT est compatible avec les pipettes multicanaux
• Peigne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Support de coulage pour plusieurs gels à gradient Owl™ P2-CST
20 x 20 cm
0,8mm
239 μl
7,8 in
20 cm
0,53 in
20 cm
9,05 in
Peigne
10
0,08cm
9,84 in
25 cm
7,8 po
13 cm
1,36 cm
23 cm