Learn More
Thermo Scientific™ Laveur de barrettes pour microplaques Wellwash™ et Wellwash™ Versa™ Flacons de rechange
Accessoires pour laveur Fisher Scientific et laveur à barrettes de microplaques Wellwash Versa
Marque: Thermo Scientific™ N10821
Code nomenclature Nacres: NB.86
Informations supplémentaires : Poids : 0.45360kg
Description
Accessoires pour Wellwash• Rangement bouteille
• Rangement bouteille 2L
Spécification
2 L | |
67,62 oz | |
Laveur de barrettes de microplaque Wellwash, Laveur de barrettes de microplaque Wellwash Versa |
Flacon de stockage | |
Bouchon solide |