Learn More
Thermo Scientific™ Laveur de barrettes pour microplaques Wellwash™ et Wellwash™ Versa™ Flacons de rechange
Accessoires pour laveur Fisher Scientific et laveur à barrettes de microplaques Wellwash Versa
172.00€ - 217.00€
Spécification
Type | Flacon de stockage |
---|---|
Comprend | Bouchon solide |
À utiliser avec (équipement) | Laveur de barrettes de microplaque Wellwash, Laveur de barrettes de microplaque Wellwash Versa |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11717996
|
Thermo Scientific™
N10822 |
4 L |
217.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11707996
|
Thermo Scientific™
N10821 |
2 L |
172.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Accessoires pour Wellwash• Rangement bouteille
• Rangement bouteille 2L
Spécification
Flacon de stockage | |
Bouchon solide | |
Laveur de barrettes de microplaque Wellwash, Laveur de barrettes de microplaque Wellwash Versa |