Learn More
Fisherbrand™ Ensembles d’accessoires pour mélangeurs Vortex
Pour une utilisation avec les mélangeurs à vortex Fisherbrand.
121.00€ - 296.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15726949
|
Fisherbrand™
80862996 |
Kit de microplaques et de microtubes en mousse avec dispositif de retenue | Support pour microtubes, support de microplaques et dispositif de retenue d’insert |
159.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15756939
|
Fisherbrand™
80862989 |
Kit de support de tubes en mousse avec dispositif de retenue | Support pour tubes 9 à 13 mm, 14 à 19 mm et 20 à 25 mm, insert plat, harnais de récipient, retenue d’insert |
296.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15766959
|
Fisherbrand™
80863010 |
Kit de microtubes | Mélange 48 microtubes de 0,25 à 2 ml ; comprend un insert en mousse et un dispositif de retenue pour insert |
121.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Également compatible avec d’autres modèles de fabricants ; contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific pour de plus amples informations.
Kit de support pour microtubes en mousse et microplaque avec dispositif de retenue
- Comprend un support pour microtubes, un support de microplaque et un dispositif de retenue d’insert (réf. 02-215-386, -387, -391)
Kit de support de tube en mousse avec dispositif de retenue
- Comprend 3 supports de tubes (pour tubes 9-13 mm, 14-19 mm, et 20-25 mm), un insert en mousse plat, deux harnais de récipients et un dispositif de retenue d’insert (réf. 02-215-393, -394, -395, -397, -392, -391)
- Mélange 48 microtubes de 0,25 à 2 ml ; comprend un insert en mousse et un dispositif de retenue pour insert
- Pour le mélange de plaques à 96 puits ou de blocs DeepWell ; comprend un insert en mousse et un dispositif de retenue d’insert
Spécification
Mélangeur Vortex |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Ensembles d’accessoires pour mélangeurs Vortex