Learn More
Fisherbrand™ Ensembles d’accessoires pour mélangeurs Vortex
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Type de produit:
Kit de microplaques et de microtubes en mousse avec dispositif de retenue
Kit de microtubes
Kit de support de tubes en mousse avec dispositif de retenue
Conditionnement:
1 pièce
Description
Également compatible avec d’autres modèles de fabricants ; contactez votre représentant du service clientèle Fisher Scientific pour de plus amples informations.
Kit de support pour microtubes en mousse et microplaque avec dispositif de retenue
- Comprend un support pour microtubes, un support de microplaque et un dispositif de retenue d’insert (réf. 02-215-386, -387, -391)
Kit de support de tube en mousse avec dispositif de retenue
- Comprend 3 supports de tubes (pour tubes 9-13 mm, 14-19 mm, et 20-25 mm), un insert en mousse plat, deux harnais de récipients et un dispositif de retenue d’insert (réf. 02-215-393, -394, -395, -397, -392, -391)
- Mélange 48 microtubes de 0,25 à 2 ml ; comprend un insert en mousse et un dispositif de retenue pour insert
- Pour le mélange de plaques à 96 puits ou de blocs DeepWell ; comprend un insert en mousse et un dispositif de retenue d’insert
Spécification
Spécification
| Type de produit | Kit de support de tubes en mousse avec dispositif de retenue |
| À utiliser avec (équipement) | Mélangeur Vortex |
| Comprend | Support pour tubes 9 à 13 mm, 14 à 19 mm et 20 à 25 mm, insert plat, harnais de récipient, retenue d’insert |