Learn More
Fisherbrand™ Mini-agitateurs
Contient 1 litre. Les mini-agitateurs Fisherbrand™ disposent d’une plage d’agitation de 350 à 2000 tr/min.
Marque:  Fisherbrand™ 99960-92
139.41 EUR valable jusqu'au 2025-03-31
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12110970
  • 268.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 04-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Adaptateur pour ligne, barreau d’agitation et instructions
Description
Description
Sept conceptions de plaque supérieure fantaisistes disponibles.
  • Plage d’agitation : 350 à 2000 tr/min
  • Capacité d’agitation : 1 l
  • Diamètre maximum des récipients : 8,5cm
  • Voyant d’alimentation
  • Surface supérieure en nylon transparent et résistant aux produits chimiques
  • Base en plastique robuste et stable
Informations sur la commande
Encombrement : 5,625 x 5,625 x 2,375 po (L x l x H) (14,3 x 14,3 x 6,6 cm) ; pour 220-240 V
Prestations de service
Trois ans
Spécification
Spécification
350 à 2 000 tr/min
Nylon
LED
120 à 230V
5,625 x 5,625 x 2,375 in (14,3 x 14,3 x 6,6 cm)
6,6 cm
14,3 cm
14,3 cm
Plastique
Agitateur
1
1 L
Triangular
8,5 cm
2,375 in
5,625 in
5,625 in
120 à 230 V 50 / 60 Hz
Blue is Good