Learn More
Fisherbrand™ Minuteurs / chronomètres Traceable™
Minuteurs remarquables avec grand écran.
80.70€
Spécification
Type de produit | Minuteur |
---|---|
Alarms | 1 min. |
Affichage | LCD |
Dimensions (L x l x H) | 2,25 x 2,5 x 0,5 in. (5,71 x 6,35 x 1,27cm) |
Longueur (impériale) | 2,25 in |
Code produit | Marque | Comprend | Plage de durée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Comprend | Plage de durée | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11795863
|
Fisherbrand™
90013-00 |
Face arrière aimantée, support béquille pliable, pince de fixation à ressort, orifice pour cordon, pile, horloge et mémoire | 99 h 59 min 59 s |
80.70€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Compte à rebours à partir de 99 minutes, 59 secondes
- L’alarme peut être désactivée manuellement ou mise sous silence automatiquement après une minute
- Le modèle avancé dispose d’une horloge et d’une mémoire
Informations sur la commande
Dimensions : 6,4 x 5,6 x 1,3 cm (L x l x H) ; poids : 1,5 oz (42,5g)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Minuteur | |
LCD | |
2,25 in | |
2,5 in | |
0,5 in | |
1,27cm | |
NIST |
1 min. | |
2,25 x 2,5 x 0,5 in. (5,71 x 6,35 x 1,27cm) | |
5,71cm | |
6,35cm | |
0,37 in | |
0,93cm |