Learn More
Fisherbrand™ Minuteurs / chronomètres Traceable™
Minuteurs remarquables avec grand écran.
Marque:  Fisherbrand™ 90013-00
68.49 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11795863
  • 80.70€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Face arrière aimantée, support béquille pliable, pince de fixation à ressort, orifice pour cordon, pile, horloge et mémoire
Description
Description
minuteur ; compte à rebours ; intervalle ; alarme ; arrêt/pause ; écoulé ; horlogerie ; horloge ; montre ; chronographe
Informations sur la commande
Dimensions : 6,4 x 5,6 x 1,3 cm (L x l x H) ; poids : 1,5 oz (42,5g)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
Minuteur
1 min.
LCD
2,25 x 2,5 x 0,5 in. (5,71 x 6,35 x 1,27cm)
5,71cm
6,35cm
0,37 in
0,93cm
42,52 g
NIST
99 h 59 min 59 s
0,01%
Oxyde d’argent
2,25 in
2,5 in
0,5 in
1,27cm
1,5 oz.
Face arrière aimantée, support béquille pliable, pince de fixation à ressort, orifice pour cordon, pile, horloge et mémoire