Learn More
Fisherbrand™ Traceabletrade; SpatulaBalancetrade;
La spatule Traceable™ SpatulaBalance™ unique permet de prélever le matériau et le pèse instantanément.
Marque:  Fisherbrand™ 90023-29
Code produit. 11744416
  • 94.05€ / 1 pièce
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Deux piles AAA
Description
Description
Transfère et pèse les cristaux, matériaux en granulés, solides, liquides, précipités, produits chimiques et matières onéreuses.
  • La balance à affichage numérique se trouve dans le manche à prise facile
  • Utilisez les touches souples à trois positions du manche pour tarer, mémoriser l’affichage et basculer entre les grammes et les onces
  • L’écran LCD vous avertit lorsque la batterie est faible
  • La grande pelle minimise le risque de déversement
  • Le plastique ABS, résistant aux produits chimiques et à la corrosion, permet de transférer les matériaux sans que ces derniers ne restent collés dessus
  • La pelle peut contenir 32 ml/1,1 fl oz et offre un volume de 32 cm3/1,95 pouces cube ; se détache de la balance pour un nettoyage au lave-vaisselle
  • Repères gradués de 5 à 30 ml sur la cuillère
  • Plage de pesée : 0,0 à 10,580 oz (0,0 à 300,0 g) Lisibilité : 0,005 oz (0,1 g )
  • Répétabilité des positions par niveau : 0,1 g
  • Plage de tarage : 0 à 450 g
  • Linéarité : ±0,2 g
  • Dimensions : 9 x 2 x 1 in (22,9 x 5,1 x 2,5 cm)
  • Poids : 3 oz (85 g)
Certifications
Le certificat Traceable™ numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
Touches souples
ISO 17025, A2LA, NIST
LCD
Deux piles AAA
ABS
0,1 g
9 in
2 in
1 in
0,17 lb
AAA
300 g
0,1 g
±0,2 g
3475
Spatule balance
22.9 cm
5.1 cm
2.5 cm
0,08 kg
Nom du produit
Fisherbrand™ Traceabletrade; SpatulaBalancetrade; > Traceable™ SpatulaBalance™ ; Plage de pesée : 0 g à 300 g