Learn More
Fisherbrand™ Minuteur à rebours quatre canaux avec alarme / chronomètre Traceable™
Quatre canaux de compte à rebours plus canal de chronométrage et horloge calendrier
Marque: Fisherbrand™ 5040
Includes: Support béquille, clip sur revers, orifice pour cordon, face arrière aimantée, pile à l’oxyde d’argent d’une durée de vie de deux ans, boîtier en plastique ABS robuste
Description
Le chronomètre / minuteur avec alarme de compte à rebours à quatre canaux Fisher Scientific™ Traceable™ comporte quatre canaux de décompte plus un canal de chronométrage et une horloge calendrier.
Minuteur : décompte de 99 heures, 59 minutes, 59 secondes à 1 seconde. Chronomètre : compte d’1 seconde à 99 heures, 59 minutes, 59 secondes.
- Capacité du minuteur : 100 heures
- Précision : 0.01 %
- La fonction de décompte “jusqu’à zéro” assure le décompte, émet des alarmes et compte.
- Mode de mesure des temps morts
- Support béquille, clip sur revers, orifice pour cordon, face arrière aimantée
- L’alarme peut être mise sous silence automatiquement ou manuellement.
- Horloge calendrier
- Dimensions : 6.98 × 6.03 × 1.58 cm (2.75 × 2.375 × 0.625 po) (L × l × H)
Certifications
Le certificat Traceable numéroté individuellement en série est délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™. Il indique la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Minuteur à rebours avec alarme | |
Sonore / visuelle | |
1 s | |
0,5 po | |
1,5 oz. | |
Support béquille, clip sur revers, orifice pour cordon, face arrière aimantée, pile à l’oxyde d’argent d’une durée de vie de deux ans, boîtier en plastique ABS robuste | |
Each |
99 h 59 min 59 s | |
±0.01 % | |
LCD | |
1.27 cm | |
43 g | |
Convient à pratiquement toutes les applications de laboratoire nécessitant un minutage | |
ISO 17025, A2LA, NIST |