Learn More
Justrite™ Clips de jonction en acier inox pour le raccordement des centres d’accumulation EcoPolyBlend™
Remettez votre ancien équipement en service grâce aux pièces de rechange. Les clips de jonction en acier inox Justrite™ pour le raccordement des centres d’accumulation EcoPolyBlend™ sont des accessoires qui facilitent l’utilisation des centres d’accumulation.
Marque:  Justrite™ 28926
Code produit. 11919395
Description
Description
En raccordant les centres avec ces clips ou le kit de vidange breveté Sump-to-Sump™ pour une capacité de carter totale de 66 gal, vous répondez aux exigences des normes EPA et UFC.
Pour un stockage conforme avec des unités de 4 tambours et moins, utilisez ces clips de jonction pour obtenir la capacité nécessaire. Également disponible en kit (19-822-446).
Spécification
Spécification
Argent
Acier inoxydable
2 in
4 po
Documents
One moment while we fetch your results.
Nom du produit
Justrite™ Clips de jonction en acier inox pour le raccordement des centres d’accumulation EcoPolyBlend™ > Clips de jonction pour les centres d’accumulation