Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques Traceable™ avec capteurs courts
Les thermomètres numériques Fisherbrand™ Traceable™ sont idéals pour surveiller les liquides, l’air, le gaz ou les semi-solides.
43.90€ - 63.00€
Code produit | Marque | Type de produit | Longueur (métrique) | Plage de températures (impériale) | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de produit | Longueur (métrique) | Plage de températures (impériale) | Plage de températures (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
11789755
|
Fisherbrand™
90028-80 |
Thermomètre numérique : affichage double échelle | 102 mm | -58°F à +158°F | -50°C à +70°C |
43.90€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11709765
|
Fisherbrand™
90028-97 |
Thermomètre numérique : température en degrés Celsius | 102 mm | S/O | -50°C à +70°C |
63.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
11759755
|
Fisherbrand™
4126 |
Thermomètre numérique à capteur court : affichage double échelle | 10.8 cm | 23°F à 122°F | -5°C à +50°C | N/A | |||
11735843
|
Fisherbrand™
4047 |
Thermomètre numérique à capteur court : affichage double échelle | 5.7 cm | -58°F à +158°F | -50°C à +70°C | N/A | |||
11799735
|
Fisherbrand™
90008-16 |
Thermomètre numérique à capteur court : affichage double échelle | 10.8 cm | -58°F à +158°F | -50°C à +70°C |
62.55€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
Description
Choisissez parmi des modèles offrant une large gamme de fonctionnalités, notamment la fonction max / min pour enregistrer les températures maximale et minimale pendant un certain temps, des alarmes sonores et visuelles ainsi que des affichages multiples des températures enregistrées.
- Sélectionnez la température correcte à utiliser dans les bains-marie, les réfrigérateurs, les incubateurs et les réservoirs
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
±1°C | |
Numérique LCD |