Learn More
Fisherbrand™ Thermomètres numériques Traceable™ avec capteurs courts
Les thermomètres numériques Fisherbrand™ Traceable™ sont idéals pour surveiller les liquides, l’air, le gaz ou les semi-solides.
Marque:  Fisherbrand™ 90028-80
Code produit. 11789755
  • 43.90€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-03-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
Choisissez parmi des modèles offrant une large gamme de fonctionnalités, notamment la fonction max / min pour enregistrer les températures maximale et minimale pendant un certain temps, des alarmes sonores et visuelles ainsi que des affichages multiples des températures enregistrées.
  • Sélectionnez la température correcte à utiliser dans les bains-marie, les réfrigérateurs, les incubateurs et les cuves.
†Capteur de température ambiante
Certifications
Certificat Traceable numéroté individuellement en série délivré par un laboratoire d’étalonnage ISO 17025 agréé par A2LA™ et indiquant la traçabilité conformément aux normes établies par le NIST™.
Spécification
Spécification
ISO/CEI 17025:2005 (1750.01), A2LA
0,5cm
1,9 cm (0,75 po) de haut
0,5 in
Panneaux solaires, batterie de secours pour zones faiblement éclairées, capteur externe
102 mm
Se met à jour toutes les 10 secondes.
2 oz
1,75 po
4 in
70°C
-50°C
-50°C à +70°C
Numérique LCD
0,19 in
4 x 1,75 x 0,5 po (10,2 x 4,4 x 1,3cm)
Mesure la température des solutions en bain-marie, réfrigérateurs, incubateurs et cuves
1,3cm
10 pieds
304,8cm
0,1°
56 g
Thermomètre numérique : affichage double échelle
158°F
-58°F
-58°F à +158°F
±1°C
4,4 cm