Learn More
Fisherbrand™ Sonde à pointe remplaçable pour utilisation avec les sonicateurs 500 et 700 watts
Les micropointes sont des sondes de haute intensité fines conçues pour le traitement de petits volumes d’échantillons. Les micropointes se vissent dans l’extrémité filetée de la sonde standard de 1/2 po (4220).
Marque:  Fisherbrand™ FB4208
Code produit. 12981161
  • 913.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Requires : Sonde standard de 1/2 po (No de catalogue FB4220)
Description
Description
Ces sondes Fisher Scientific™ sont conçues pour être utilisées avec les sonicateurs 500 et 700 watts.
  • Sonde à pointe solide de 3/4 po pour le sonicateur modèle 505/705
  • Pour le traitement de volumes allant de 50 à 500 ml
Spécification
Spécification
60 μm maximum
50 à 500 ml
0,75 po
19 mm
Sonicateur modèle 505/705
Solide
Sonde
0,75 po
1,9 cm
Idéales pour les liquides à faible tension de surface
Sonde