Learn More
Fisherbrand™ Sonde à pointe remplaçable pour utilisation avec les sonicateurs 500 et 700 watts
Code produit. p-4881426 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de volume (métrique):
100 ml à 1 L
20 à 250 ml
50 à 500 ml
Diamètre (métrique) de la pointe:
13 mm
19 mm
25 mm
Comprend:
Pointe de rechange
Sonde
Sonde standard de 1/2 po
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12921171
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Requires
Sonde standard de 1/2 po (No de catalogue FB4220)
Les micropointes sont des sondes de haute intensité fines conçues pour le traitement de petits volumes d’échantillons. Les micropointes se vissent dans l’extrémité filetée de la sonde standard de 1/2 po (4220).
Ces sondes Fisher Scientific™ sont conçues pour être utilisées avec les sonicateurs 500 et 700 watts.
  • Sonde avec pointe remplaçable de 1 / 2 po pour le sonicateur modèle 505/705
  • Pour le traitement de volumes compris entre 20 et 250 ml
  • Ne pas utiliser avec des solvants organiques, des alcools ou des acides.
Spécification
Amplitude 120 μm maximum
Type de produit Sonde
Plage de volume (métrique) 20 à 250 ml
Diamètre (impériale) 0,5 po
Diamètre (impériale) de la pointe 0,5 po
Diamètre (métrique) 1,27 cm
Diamètre (métrique) de la pointe 13 mm
À utiliser avec (équipement) Sonicateur modèle 505/705
Comprend Sonde standard de 1/2 po
Type de pointe Pointe remplaçable