Learn More
Fisherbrand™ Sonde à pointe remplaçable pour utilisation avec les sonicateurs 500 et 700 watts
Les micropointes sont des sondes de haute intensité fines conçues pour le traitement de petits volumes d’échantillons. Les micropointes se vissent dans l’extrémité filetée de la sonde standard de 1/2 po (4220).
Marque: Fisherbrand™ FB4207
Requires : Nº de catalogue FB4220
Description
Ces sondes Fisher Scientific™ sont conçues pour être utilisées avec les sonicateurs 500 et 700 watts.
- Sonde avec pointe remplaçable de 3 / 4 po pour le sonicateur modèle 505/705
- Pour le traitement de volumes allant de 50 à 500 ml
- Ne pas utiliser avec des solvants organiques, des alcools ou des acides.
Spécification
60 μm maximum | |
50 à 500 ml | |
0,75 po | |
19 mm | |
Pointe de rechange |
Sonde | |
0,75 po | |
1,9 cm | |
Sonicateur modèle 505/705 | |
Pointe remplaçable |
Fisherbrand sonic dismembrators
Taille: 4.6 MB
Fisherbrand sonic dismembrators
Taille: 4.6 MB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Sonde à pointe remplaçable pour utilisation avec les sonicateurs 500 et 700 watts > Sonde de 0,75 po avec pointe remplaçable ; traitement : 25 à 500 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu