Learn More
Fisherbrand™ Agitateur à vortex multi-tubes Racks pour tubes à centrifuger
Racks pour tubes à centrifuger pour agitateurs à vortex multi-tubes Fisherbrand™.
44.00€ - 45.00€
Spécification
Type de produit Rack pour tubes de centrifugation
À utiliser avec (équipement) Agitateur à vortex multi-tubes
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Nbre de positions Capacité Couleur Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Nbre de positions Capacité Couleur Prix Quantité et disponibilité  
15599004
Afficher les documents
Fisherbrand™
80862904
50 15 ml Pink
45.00€
1 pièce
Expédition estimée: 16-06-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15519014
Afficher les documents
Fisherbrand™
80862906
17 50 ml Rouge
44.00€
1 pièce
Expédition estimée: 02-07-2025
Description
Racks pour tubes à centrifuger pour agitateurs à vortex multi-tubes Fisherbrand™.
For use with Fisher Scientific MultiTube Vortexers
Color-coded foam racks for centrifuge tubes
*Color subject to change
Spécification
Spécification
Rack pour tubes de centrifugation
Agitateur à vortex multi-tubes
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Agitateur à vortex multi-tubes Racks pour tubes à centrifuger