Learn More
Fisherbrand™ Agitateur à vortex multi-tubes Racks pour tubes à centrifuger
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Capacité:
15 ml
50 ml
Nbre de positions:
17
50
Couleur:
Rose
Rouge
Conditionnement:
1 pièce
Description
Racks pour tubes à centrifuger pour agitateurs à vortex multi-tubes Fisherbrand™.
Pour une utilisation avec les agitateurs à vortex multi-tubes Fisher Scientific
Racks en mousse à code couleur pour tubes à centrifuger
Spécification
Spécification
| Capacité | 50 ml |
| Capacité de tube | 50 ml |
| Type de produit | Rack pour tubes de centrifugation |
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (équipement) | Agitateur à vortex multi-tubes |
| Nbre de positions | 17 |