Learn More
Fisherbrand™ Sonicateur modèle 120
Système programmable idéal pour le traitement des liquides en petit volume. Il existe 3 choix de taille de sonde qui permettent de traiter des volumes de 0,2-50 ml.
5190.00€
Spécification
Puissance | 120 W |
---|---|
Hauteur (impériale) | 6 po |
Hauteur (métrique) | 15,24 cm |
Longueur (impériale) | 13,5 po |
Longueur (métrique) | 34,29 cm |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12337338
|
Fisherbrand™
FB120EUK-220 |
220/230 V, 50/60 Hz | Générateur, convertisseur, sonde de 1/8 po, câble d’alimentation, ensemble de clés. Remarque : Support et pince illustrés sur l’image non inclus |
5190.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Utilisez ce sonicateur pour une analyse et une préparation efficaces des échantillons de petite taille. Le sonicateur Fisherbrand™ modèle 120 offre un fonctionnement manuel et programmable pour des résultats constants et reproductibles. Traitement de 0,2 à 50 ml.
- Traitement de 0,2 à 50 ml
- 120 W
- Programmable de 1 seconde à 10 heures
- Protection anti-surcharge
- Mode d’impulsion (1 seconde à 59 secondes)
- Affichage de l’énergie (watts et joules)
- Accessoires disponibles : 3 tailles de sondes pour des échantillons individuels, sonde à huit pointes pour un débit d’échantillon accru, sonde cup-horn pour une émission indirecte d’ultrasons
- Convertisseur léger pour un fonctionnement portatif
Informations sur la commande
Socle exclus.
Garantie
Deux ans
Spécification
120 W | |
15,24 cm | |
34,29 cm | |
20,32 cm |
6 po | |
13,5 po | |
8 po | |
1 s à 10 h |