Learn More
Fisherbrand™ Sonicateur modèle 120
Système programmable idéal pour le traitement des liquides en petit volume. Il existe 3 choix de taille de sonde qui permettent de traiter des volumes de 0,2-50 ml.
Marque:  Fisherbrand™ FB120EUK-220
Code produit. 12337338
  • 5190.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 21-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Includes: Générateur, convertisseur, sonde de 1/8 po, câbles, ensemble de clés
Description
Description
Utilisez ce sonicateur pour une analyse et une préparation efficaces des échantillons de petite taille. Le sonicateur Fisherbrand™ modèle 120 offre un fonctionnement manuel et programmable pour des résultats constants et reproductibles. Traitement de 0,2 à 50 ml.
  • Traite 0,2 à 50 ml
  • 120 watts
  • Programmable de 1 seconde à 10 heures
  • Protection anti-surcharge
  • Mode d’impulsion (1 seconde à 59 secondes)
  • Affichage de l’énergie (watts et joules)
  • Accessoires disponibles : 3 tailles de sondes pour des échantillons individuels, sonde à huit pointes pour un débit d’échantillon accru, sonde cup-horn pour une émission indirecte d’ultrasons
  • Convertisseur léger pour un fonctionnement portatif
REMARQUE : L’article présente une tension non standard (220/230V) ; assurez-vous que vous commandez le bon produit. Veuillez contacter le service client pour obtenir de l’aide : 1-800-766-7000.
Informations sur la commande
Socle exclus.
Prestations de service
Deux ans
Spécification
Spécification
220/230 V
20 kHz (fréquence ultrasonore)
0,2 à 50 ml
6 po
13,5 po
8 po
Désintégration de cellules, extraction de protéines, cisaillement de l’ADN / dosage ChIP
FB120
220/230 V, 50/60 Hz
120 W
13,5 x 8 x 6 in (34,29 x 20,32 x 15,24 cm)
15,24 cm
34,29 cm
20,32 cm
Générateur, convertisseur, sonde de 1/8 po, câble d’alimentation, ensemble de clés. Remarque : Support et pince illustrés sur l’image non inclus
1 s à 10 h
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Sonicateur modèle 120 > Système sonicateur avec sonde de 1/8 po, modèle 120 ; 230 V, 50/60 Hz