Learn More
Fisherbrand™ Centrifugeuse d’agitation de miniplaques Fisher Scientific™
Spécialement conçue pour une centrifugation rapide et facile des échantillons sur plaques PCR ou microplaques
830.00€
Spécification
Capacité | 2 plaques |
---|---|
Vitesse max. | 2 500 tr/min |
Type | Mini-plaque |
Poids net | 1,58 kg (3,5 lb) |
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Alimentation électrique | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11766427
|
Fisherbrand™
|
230 V | Garantie 2 ans |
830.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
Description
Spécialement conçue pour une centrifugation rapide et facile des échantillons sur plaques PCR ou microplaques
- Vitesse : 2500 tr/min
- Capacité : 2 plaques
- Poids : 1,5kg (3,5 lbs)
- Dimensions : 6 × 6 × 7 po
- Format particulièrement compact
- Rotor conçu pour un arrêt rapide
Deux microplaques standard sont chargées par une ouverture située en haut de l’unité. Les plaques scellées sont chargées verticalement et la tension superficielle maintient les échantillons en place, de sorte qu’il n’y a aucun danger de déversement d’échantillons. Une fois le couvercle fermé, le rotor accélère rapidement jusqu’à 2 500 tr/min. Une pression sur le bouton d’ouverture enclenche le frein à friction et provoque l’arrêt rapide du rotor. Pour les applications sensibles à la température, l’agitateur de plaques peut être utilisé en chambre froide.
Informations sur la commande
- À utiliser avec :
- Adapteur : Pour tubes PCR à barrettes — Réf. 14100142 [vendus séparément]
Spécification
2 plaques | |
2 500 tr/min | |
Mini-plaque | |
1,58 kg (3,5 lb) |